Print…
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97.0% (por análise titulométrica) (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-(Dimethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
D5226-1G D5226-5G
TCIAD5226-1GEA 43 EUR
TCIAD5226-1G TCIAD5226-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97.0% (por análise titulométrica) (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₂BNO₃
Número MDL : MFCD02258943
Número CAS: 405520-68-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %