Print…
1,3-Dibenzoyloxybenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D5207-5G D5207-25G
TCIAD5207-5GEA 20 EUR
TCIAD5207-5G TCIAD5207-25G
1,3-Dibenzoyloxybenzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Dibenzoyloxybenzene
Fórmula: C₂₀H₁₄O₄
Número MDL : MFCD00016576
Número CAS: 94-01-9
EINECS: 202-294-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46fc6f2478b7fcbde014865f3b0126e6c2fd6e96&vid=46fc6f2478b7fcbde014865f3b0126e6c2fd6e96&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C