Print…
Diisopropyl Phosphorochloridate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D5206-1G D5206-5G
TCIAD5206-1GEA 36 EUR
TCIAD5206-1G TCIAD5206-5G
Diisopropyl Phosphorochloridate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Diisopropyl Phosphorochloridate
Fórmula: C₆H₁₄ClO₃P
Ponto de ebulição: 92°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00232957
Número CAS: 2574-25-6
EINECS: 624-870-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1030 to 1.1130