Print…
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5200-1G D5200-5G
TCIAD5200-1GEA 51 EUR
TCIAD5200-1G TCIAD5200-5G
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane ≥95.0% (por GC)
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Peso Molecular: 144.17 g/mol
Ponto de ebulição: 86°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16621162
Número CAS: 57280-22-5
EINECS: 421-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=105369269d418cc7aedf0db7edb29ec4ccb70760&vid=105369269d418cc7aedf0db7edb29ec4ccb70760&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %