Print…

2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

D5199-1G D5199-5G
TCIAD5199-1GEA 27 EUR
TCIAD5199-1G TCIAD5199-5G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene ≥98.0% (por GC)
2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 147°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22054122
Número CAS: 1003-83-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48fcec3b9d90d0a5e58ed495f335b0d5282e6df8&vid=48fcec3b9d90d0a5e58ed495f335b0d5282e6df8&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR