Print…
5-Nitro-2,4-xylidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5196-1G D5196-5G
TCIAD5196-1GEA 31 EUR
TCIAD5196-1G TCIAD5196-5G
5-Nitro-2,4-xylidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Nitro-2,4-xylidine
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Número MDL : MFCD00025199
Número CAS: 2124-47-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b2f9abd0e4bc73fff04a1c835288ac2e826c09f&vid=8b2f9abd0e4bc73fff04a1c835288ac2e826c09f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C