Print…
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5187-1G D5187-5G
TCIAD5187-1GEA 39 EUR
TCIAD5187-1G TCIAD5187-5G
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene ≥98.0% (por GC)
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Peso Molecular: 169.16 g/mol
Ponto de ebulição: 110°C
Número MDL : MFCD05663712
Número CAS: 1736-87-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79a6dc85b164cb321a6b06c6762217cd602d4476&vid=79a6dc85b164cb321a6b06c6762217cd602d4476&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C