Print…
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dimethyl (3,3-difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate, (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonic acid Dimethyl ester
D5176-200MG D5176-1G
TCIAD5176-200MGEA 40 EUR
TCIAD5176-200MG TCIAD5176-1G
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate
Fórmula: C₉H₁₇F₂O₄P
Peso Molecular: 258.20 g/mol
Ponto de ebulição: 110°C
Número MDL : MFCD11707108
Número CAS: 50889-46-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %