Print…
1,12-Dodecanediol Dimethacrylate ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,12-Bis(methacryloyloxy)dodecane, Dodecane-1,12-diyl bis(2-methylacrylate)
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
D5172-25G D5172-100G
TCIAD5172-25GEA 25 EUR
TCIAD5172-25G TCIAD5172-100G
1,12-Dodecanediol Dimethacrylate ≥95.0% (por GC) estabilizada
1,12-Dodecanediol Dimethacrylate
Fórmula: C₂₀H₃₄O₄
Número MDL : MFCD00080499
Número CAS: 72829-09-5
EINECS: 276-900-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9540 to 0.9580
Refractive index n20/D 1.4590 to 1.4630