Print…
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,5-Dibromopyridazin-3(2H)-one
D5166-1G D5166-5G
TCIAD5166-1GEA 26 EUR
TCIAD5166-1G TCIAD5166-5G
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone
Fórmula: C₄H₂Br₂N₂O
Peso Molecular: 253.89 g/mol
Número MDL : MFCD00023641
Número CAS: 5788-58-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %