Print…
1,2-Dimethyl-3H-benzo[e]indole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D5163-1G D5163-5G
TCIAD5163-1GEA 37 EUR
TCIAD5163-1G TCIAD5163-5G
1,2-Dimethyl-3H-benzo[e]indole ≥98.0% (por GC)
1,2-Dimethyl-3H-benzo[e]indole
Fórmula: C₁₄H₁₃N
Número MDL : MFCD00850046
Número CAS: 55970-05-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e120aa7682a3aa28bb42ca757b126f699f775da8&vid=e120aa7682a3aa28bb42ca757b126f699f775da8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %