Print…
2,4-Difluorobenzenesulphonamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5161-5G D5161-25G
TCIAD5161-5GEA 58 EUR
TCIAD5161-5G TCIAD5161-25G
2,4-Difluorobenzenesulphonamide ≥98.0% (por GC)
2,4-Difluorobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₅F₂NO₂S
Número MDL : MFCD01320743
Número CAS: 13656-60-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7470ccba4d22489dbb80f7209061907e040056e&vid=d7470ccba4d22489dbb80f7209061907e040056e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C