Print…
2,6-Dihydroxyanthracene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,6-Anthracenediol
D5151-200MG D5151-1G
TCIAD5151-200MGEA 80 EUR
TCIAD5151-200MG TCIAD5151-1G
2,6-Dihydroxyanthracene ≥95.0% (por GC)
2,6-Dihydroxyanthracene
Fórmula: C₁₄H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 300°C
Número MDL : MFCD24713437
Número CAS: 101488-73-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ac915839389ff855d3636adb8d65f9de33d7df6&vid=7ac915839389ff855d3636adb8d65f9de33d7df6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %