Print…
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5,6-Dichlorobenzimidazole, 5,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole
D5146-1G D5146-5G
TCIAD5146-1GEA 80 EUR
TCIAD5146-1G TCIAD5146-5G
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Fórmula: C₇H₄Cl₂N₂
Peso Molecular: 187.03 g/mol
Número MDL : MFCD00211325
Número CAS: 6478-73-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C