Print…
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,6-Difluoropyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2,6-Difluoropyridine-3-boronic acid Pinacol ester, 2,6-Difluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-(2,6-Difluoro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D5142-200MG D5142-1G
TCIAD5142-200MGEA 20 EUR
TCIAD5142-200MG TCIAD5142-1G
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₄BF₂NO₂
Peso Molecular: 241.04 g/mol
Número MDL : MFCD09037475
Número CAS: 1072945-00-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1945ad1fe659e98d30a13305595c4f34c04c7c6&vid=a1945ad1fe659e98d30a13305595c4f34c04c7c6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C