Print…
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5138-5G D5138-25G
TCIAD5138-5GEA 51 EUR
TCIAD5138-5G TCIAD5138-25G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₂NO₄
Número MDL : MFCD00119291
Número CAS: 83141-10-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C