Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
((2,4,6-Tri-isopropyl)phenyl)dicyclohexylphosphine
D5135-200MG
D5135-1G
TCIAD5135-200MGEA
28
EUR
TCIAD5135-200MG
TCIAD5135-1G
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine ≥97.0% (por GC)
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine
Fórmula:
C₂₇H₄₅P Peso Molecular: 400.631 g/mol |
Número MDL :
MFCD11656073 Número CAS: 303111-96-8 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 137.0 to 141.0 deg-C |