Print…
1,3-Difluoro-5-propylbenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5134-1G D5134-5G
TCIAD5134-1GEA 49 EUR
TCIAD5134-1G TCIAD5134-5G
1,3-Difluoro-5-propylbenzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Difluoro-5-propylbenzene
Fórmula: C₉H₁₀F₂
Ponto de ebulição: 170°C
Número MDL : MFCD12405568
Número CAS: 183245-00-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94eb32984c6a0830a7b8c6b12d7977e693b048a7&vid=94eb32984c6a0830a7b8c6b12d7977e693b048a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %