Print…
2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,3-Difluoropyridine-4-carboxylic acid
D5131-1G D5131-5G
TCIAD5131-1GEA 20 EUR
TCIAD5131-1G TCIAD5131-5G
2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₃F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09031174
Número CAS: 851386-31-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35e4ca929798cfaf503da9d44dba2f016eafc639&vid=35e4ca929798cfaf503da9d44dba2f016eafc639&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %