Print…
4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-n-propylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D5130-1G D5130-5G
TCIAD5130-1GEA 54 EUR
TCIAD5130-1G TCIAD5130-5G
4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-n-propylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-n-propylbiphenyl
Fórmula: C₂₂H₁₅F₇O
Ponto de Fusão: 49°C
Número MDL : MFCD18451990
Número CAS: 303186-20-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=379581db9cbcb220f284a3ebc5a6f206e38d70e2&vid=379581db9cbcb220f284a3ebc5a6f206e38d70e2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %