trans,trans-4-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)-4'-ethylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
(trans,trans)-4-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)-4'-ethyl-1,1'-bi(cyclohexane)
D5127-1G
D5127-5G
TCIAD5127-1GEA
74
EUR
TCIAD5127-1G
TCIAD5127-5G
trans,trans-4-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)-4'-ethylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-4-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)-4'-ethylbicyclohexyl
Fórmula:
C₂₁H₃₀F₂ Peso Molecular: 320.47 g/mol |
Número MDL :
MFCD26143186 Número CAS: 174350-08-4 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Mesomorphic range | 55.0 to 110.0 deg-C |