Print…
1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (2,6-Dimethylphenoxy)acetone
D5121-1G D5121-5G
TCIAD5121-1GEA 53 EUR
TCIAD5121-1G TCIAD5121-5G
1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone ≥95.0% (por GC)
1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 113°C
Número MDL : MFCD00130266
Número CAS: 53012-41-2
EINECS: 258-292-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b39dbc31801fe8b76ef270a2d5aa9304840d3ef0&vid=b39dbc31801fe8b76ef270a2d5aa9304840d3ef0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %