Print…
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,5-Dihydro-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
D5119-1G D5119-5G
TCIAD5119-1GEA 69 EUR
TCIAD5119-1G TCIAD5119-5G
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one ≥98.0% (por HPLC)
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O
Número MDL : MFCD00099597
Número CAS: 1011-46-7
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C