Print…
α-Chloro-3,4-difluorotoulene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzene, 3,4-Difluorobenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-difluorobenzene
D5117-5G D5117-25G
TCIAD5117-5GEA 34 EUR
TCIAD5117-5G TCIAD5117-25G
α-Chloro-3,4-difluorotoulene ≥96.0% (por GC)
α-Chloro-3,4-difluorotoulene
Fórmula: C₇H₅ClF₂
Ponto de ebulição: 80°C
Número MDL : MFCD00236218
Número CAS: 698-80-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %