Print…
2,6-Diethynylpyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5097-200MG D5097-1G
TCIAD5097-200MGEA 46 EUR
TCIAD5097-200MG TCIAD5097-1G
2,6-Diethynylpyridine ≥98.0% (por GC)
2,6-Diethynylpyridine
Fórmula: C₉H₅N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09039127
Número CAS: 75867-46-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C