Dimethylammonium bromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dimethylammonium bromide, Dimethylamine hydrobromide, Dimethylamine Hydrobromide
D5092-1G
D5092-5G
TCIAD5092-1GEA
20
EUR
TCIAD5092-1G
TCIAD5092-5G
Dimethylammonium bromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Dimethylammonium bromide
Fórmula:
C₂H₈BrN Peso Molecular: 126 |
Número MDL :
MFCD00051983 Número CAS: 6912-12-5 EINECS: 230-019-1 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |