Print…
2,4-Diamino-6-methoxypyrimidine ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5088-1G D5088-5G
TCIAD5088-1GEA 81 EUR
TCIAD5088-1G TCIAD5088-5G
2,4-Diamino-6-methoxypyrimidine ≥98.0% (por HPLC)
2,4-Diamino-6-methoxypyrimidine
Fórmula: C₅H₈N₄O
Número MDL : MFCD02091088
Número CAS: 3270-97-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58b48abb5d7768c8e9c48016fdddf88c5a9ee853&vid=58b48abb5d7768c8e9c48016fdddf88c5a9ee853&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C