Print…
2,3-Dichloro-4-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dichloropyridine-4-boronic acid, 2,3-Dichloro-4-pyridylboronic acid
D5081-1G D5081-5G
TCIAD5081-1GEA 60 EUR
TCIAD5081-1G TCIAD5081-5G
2,3-Dichloro-4-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,3-Dichloro-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₄BCl₂NO₂
Ponto de Fusão: 141°C
Número MDL : MFCD04038756
Número CAS: 951677-39-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=094e89c1a84b499144bed3d1d702936d4f349011&vid=094e89c1a84b499144bed3d1d702936d4f349011&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) gt. 97.0 and le 111.0 %