Print…
3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5072-200MG D5072-500MG
TCIAD5072-200MGEA 48 EUR
TCIAD5072-200MG TCIAD5072-500MG
3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₄H₂₃BO₂
Ponto de Fusão: 182°C
Número MDL : MFCD07780212
Número CAS: 197223-39-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %