Print…
1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 6,7-Dihydro-1H-indeno[5,4-b]furan-8(2H)-one, Ramelteon Impurity 5, 1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one
D5069-200MG D5069-1G
TCIAD5069-200MGEA 48 EUR
TCIAD5069-200MG TCIAD5069-1G
1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one ≥98.0% (por GC)
1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one
Fórmula: C₁₁H₁₀O₂
Número MDL : MFCD09955085
Número CAS: 196597-78-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a7d24acd7af21ecd6f4bee0799c61f3f8253938&vid=5a7d24acd7af21ecd6f4bee0799c61f3f8253938&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C