Print…
Decahydroisoquinoline mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Decahydroisoquinoline (cis- and trans- mixture, predominantly cis-isomer)
D5067-5ML D5067-25ML
TCIAD5067-5MLEA 93 EUR
TCIAD5067-5ML TCIAD5067-25ML
Decahydroisoquinoline mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Decahydroisoquinoline
Fórmula: C₉H₁₇N
Ponto de ebulição: 80°C
Ponto de Inflamação: 79°C
Número MDL : MFCD00012096
Número CAS: 6329-61-9
EINECS: 228-702-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)