Print…
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5063-5G D5063-25G
TCIAD5063-5GEA 61 EUR
TCIAD5063-5G TCIAD5063-25G
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0% (por GC)
N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Fórmula: C₆H₁₀F₃NO
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Inflamação: 43°C
Número MDL : MFCD00192034
Número CAS: 360-92-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %