Print…
9,10-Dihydroacridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5058-1G D5058-5G
TCIAD5058-1GEA 46 EUR
TCIAD5058-1G TCIAD5058-5G
9,10-Dihydroacridine ≥98.0% (por GC)
9,10-Dihydroacridine
Fórmula: C₁₃H₁₁N
Ponto de ebulição: 348°C
Número MDL : MFCD00022256
Número CAS: 92-81-9
EINECS: 202-192-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C