Print…
3,9-Diphenyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5056-200MG D5056-1G
TCIAD5056-200MGEA 31 EUR
TCIAD5056-200MG TCIAD5056-1G
3,9-Diphenyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3,9-Diphenyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Fórmula: C₃₀H₂₈BNO₂
Número MDL : MFCD29089360
Número CAS: 1359833-28-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C