Print…
2,7-Dibromophenanthrene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D5050-200MG D5050-1G
TCIAD5050-200MGEA 102 EUR
TCIAD5050-200MG TCIAD5050-1G
2,7-Dibromophenanthrene ≥98.0% (por GC)
2,7-Dibromophenanthrene
Fórmula: C₁₄H₈Br₂
Número MDL : MFCD09909861
Número CAS: 62325-30-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 207.0 deg-C