Print…
2,4-Dimethoxy-beta-methylcinnamic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5047-1G D5047-5G
TCIAD5047-1GEA 54 EUR
TCIAD5047-1G TCIAD5047-5G
2,4-Dimethoxy-beta-methylcinnamic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4-Dimethoxy-beta-methylcinnamic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄O₄
Número MDL : MFCD00512029
Número CAS: 7706-67-4
Merck Index: 14,03203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28ebfe5baca2307ed79e0c9d6177a790261989c8&vid=28ebfe5baca2307ed79e0c9d6177a790261989c8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C