Print…
2,2-Difluoroethyl acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,2-Difluoroethylacetate
D5040-5G D5040-25G
TCIAD5040-5GEA 149 EUR
TCIAD5040-5G TCIAD5040-25G
2,2-Difluoroethyl acetate ≥98.0% (por GC)
2,2-Difluoroethyl acetate
Fórmula: C₄H₆F₂O₂
Ponto de ebulição: 106°C
Número MDL : MFCD00069133
Número CAS: 1550-44-3
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a0d35edaf392cc2f759d829aa7f33c8fd1402ae&vid=6a0d35edaf392cc2f759d829aa7f33c8fd1402ae&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %