Print…
2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-diisopropoxybiphenyl ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: [2',6'-Bis(propan-2-yloxy)-[1,1'-biphenyl]-2-yl]dicyclohexylphosphane, Dicyclohexyl(2',6'-diisopropoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, RuPhos, dicyclohexyl-[2-[2,6-di(propan-2-yloxy)phenyl]phenyl]phosphane
D5037-1G D5037-5G
TCIAD5037-1GEA 107 EUR
TCIAD5037-1G TCIAD5037-5G
2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-diisopropoxybiphenyl ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-diisopropoxybiphenyl
Fórmula: C₃₀H₄₃O₂P
Número MDL : MFCD06798294
Número CAS: 787618-22-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=342c81f29df38a09003bee6cb63d45268d158fa9&vid=342c81f29df38a09003bee6cb63d45268d158fa9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C