Print…
9,9-Diphenyl-9H-9-silafluorene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5,5-Diphenyl-5H-dibenzo[b,d]silole
D5034-200MG D5034-1G
TCIAD5034-200MGEA 57 EUR
TCIAD5034-200MG TCIAD5034-1G
9,9-Diphenyl-9H-9-silafluorene ≥98.0% (por GC)
9,9-Diphenyl-9H-9-silafluorene
Fórmula: C₂₄H₁₈Si
Peso Molecular: 334.49 g/mol
Número CAS: 5550-08-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 151.0 deg-C