Print…
2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9,9-Diphenyl-9H-fluorene-4-boronic acid Pinacol ester, 9,9-Diphenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-fluorene
D5033-200MG D5033-1G
TCIAD5033-200MGEA 49 EUR
TCIAD5033-200MG TCIAD5033-1G
2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₃₁H₂₉BO₂
Número MDL : MFCD30187268
Número CAS: 1259280-37-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07dfc055f0736ce6d797e36f61f1747ddc002415&vid=07dfc055f0736ce6d797e36f61f1747ddc002415&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C