2,7-Diiodo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
2,7-Diiodo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
D5032-1G
D5032-5G
TCIAD5032-1GEA
59
EUR
TCIAD5032-1G
TCIAD5032-5G
2,7-Diiodo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por GC)
2,7-Diiodo-9,9-dimethylfluorene
Fórmula:
C₁₅H₁₂I₂ Peso Molecular: 446.07 g/mol |
Número MDL :
MFCD12827985 Número CAS: 144981-86-2 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 195.0 to 199.0 deg-C |