Print…
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dibromo-1,2,4-triazole
D5030-5G D5030-25G
TCIAD5030-5GEA 57 EUR
TCIAD5030-5G TCIAD5030-25G
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole ≥97.0% (por GC)
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Fórmula: C₂HBr₂N₃
Peso Molecular: 226.8600 g/mol
Número MDL : MFCD00487260
Número CAS: 7411-23-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61a9c48c968efd357e982d2b408d1a6771e1bd26&vid=61a9c48c968efd357e982d2b408d1a6771e1bd26&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %