Print…
1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D5029-1G D5029-5G
TCIAD5029-1GEA 50 EUR
TCIAD5029-1G TCIAD5029-5G
1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥97.0% (por GC)
1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
Fórmula: C₁₈H₂₆Si₂
Peso Molecular: 298.58 g/mol
Ponto de ebulição: 140°C
Número CAS: 1379822-08-8
Encomendar
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C