Print…
9,10-Dihydro-9,9-dimethylacridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9,9-Dimethyl-9,10-dihydroacridine
D5028-200MG D5028-1G D5028-5G
TCIAD5028-200MGEA 37 EUR
TCIAD5028-200MG TCIAD5028-1G TCIAD5028-5G
9,10-Dihydro-9,9-dimethylacridine ≥98.0% (por GC)
9,10-Dihydro-9,9-dimethylacridine
Fórmula: C₁₅H₁₅N
Peso Molecular: 209.29 g/mol
Ponto de ebulição: 155°C
Número MDL : MFCD00030130
Número CAS: 6267-02-3
EINECS: 228-436-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2008cbd94ff869cfb847d8acfb636c79003c5b12&vid=2008cbd94ff869cfb847d8acfb636c79003c5b12&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C