Dimethyl 2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
6,6'-Bis(methoxycarbonyl)-2,2'-bipyridine, 6,6'-Dimethoxycarbonyl-2,2'-bipyridine, 2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylic acid Dimethyl ester, Dimethyl [2,2'-bipyridine]-6,6'-dicarboxylate
D5025-200MG
D5025-1G
TCIAD5025-200MGEA
55
EUR
TCIAD5025-200MG
TCIAD5025-1G
Dimethyl 2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl 2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylate
Fórmula:
C₁₄H₁₂N₂O₄ Peso Molecular: 272.26 g/mol |
Número MDL :
MFCD11042478 Número CAS: 142593-07-5 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | gt. 192.0 and le 196.0 deg-C |