Print…
2,5-Dibromo-N-(2-ethylhexyl)-3,4-thiophenedicarboximide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,3-Dibromo-5-(2-ethylhexyl)-4H-thieno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione
D5021-200MG D5021-1G
TCIAD5021-200MGEA 51 EUR
TCIAD5021-200MG TCIAD5021-1G
2,5-Dibromo-N-(2-ethylhexyl)-3,4-thiophenedicarboximide ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromo-N-(2-ethylhexyl)-3,4-thiophenedicarboximide
Fórmula: C₁₄H₁₇Br₂NO₂S
Peso Molecular: 423.16 g/mol
Número MDL : MFCD23703120
Número CAS: 1231160-83-0
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C