Print…
3',5'-Dichloro-4'-Hydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5020-1G D5020-5G
TCIAD5020-1GEA 82 EUR
TCIAD5020-1G TCIAD5020-5G
3',5'-Dichloro-4'-Hydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3',5'-Dichloro-4'-Hydroxyacetophenone
Número MDL : MFCD00016421
Número CAS: 17044-70-1
EINECS: 241-113-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e760f50f7ef9a545c60f00a48d493f016e3fb124&vid=e760f50f7ef9a545c60f00a48d493f016e3fb124&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C