Print…
5,6-Diamino-1-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5010-1G D5010-5G
TCIAD5010-1GEA 46 EUR
TCIAD5010-1G TCIAD5010-5G
5,6-Diamino-1-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
5,6-Diamino-1-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Fórmula: C₅H₈N₄O₂
Ponto de Fusão: 270°C
Número MDL : MFCD00091924
Número CAS: 6972-82-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %