Print…
2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid Pinacol ester, 9,9-Diphenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-fluorene
D5009-200MG D5009-1G
TCIAD5009-200MGEA 25 EUR
TCIAD5009-200MG TCIAD5009-1G
2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₃₁H₂₉BO₂
Número MDL : MFCD29089356
Número CAS: 462128-39-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C