Print…
3,6-Dibromo-9-(4-tert-butylphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
D5000-200MG D5000-1G
TCIAD5000-200MGEA 34 EUR
TCIAD5000-200MG TCIAD5000-1G
3,6-Dibromo-9-(4-tert-butylphenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
3,6-Dibromo-9-(4-tert-butylphenyl)-9H-carbazole
Fórmula: C₂₂H₁₉Br₂N
Número MDL : MFCD12024283
Número CAS: 741293-42-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C